Tlačiť
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14 A17911.22
A17911.14EA 62.89 EUR
A17911.14 A17911.22
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1906-79-2 Molecular Formula: C7H10BrN Formula Weight: 188.07 Melting Point: 117-121° MDL No.: MFCD00041999
Vzorec: C₇H₁₀BrN
Mw: 188.07
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041999
Číslo CAS: 1906-79-2
EINECS: 217-607-3