Tlačiť
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
351960050 351960250
ACRO351960050EA 41.72 EUR
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Teplota varu: 234…236 °C
Teplota tavenia: 15 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Číslo MDL: MFCD00038714
Číslo CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %