3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
68.59
EUR
A10839.06
A10839.14
3-Ethyl-2-iodotoluene ≥98%
3-Ethyl-2-iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Vzorec:
C₉H₁₁I Teplota varu: 118…120 °C (15 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052855 Číslo CAS: 175277-95-9 |