Tlačiť
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Hydroxy-5-vinylanisole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267511-100G-K W267511-1KG-K W267511-25G-K
SIALW267511-100G-KEA 634.58 EUR
SIALW267511-100G-K SIALW267511-1KG-K SIALW267511-25G-K
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-vinylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Číslo MDL: MFCD00015437
Číslo CAS: 7786-61-0
EINECS: 232-101-2