Tlačiť
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
A18972.06 A18972.14
A18972.06EA 39.11 EUR
A18972.06 A18972.14
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 455-91-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 147-148°/20mm MDL No.: MFCD00026219
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 147…148 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026219
Číslo CAS: 455-91-4
EINECS: 207-253-8