Tlačiť
Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.1000 1.15500.2500
1.15500.1000EA 36.25 EUR
1.15500.1000 1.15500.2500
Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41.05
Teplota varu: 81.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45.7 °C
Hustota: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM