Tlačiť
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31620.MD H31620.03
H31620.MDEA 99.88 EUR
H31620.MD H31620.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 2967-54-6 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.10 Melting Point: 200-208° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09033181
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Teplota tavenia: 200…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09033181
Číslo CAS: 2967-54-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III