Tlačiť
4-Chlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
125237-100G 125237-500G 125237-5G
SIAL125237-100GEA 87.44 EUR
SIAL125237-100G SIAL125237-500G SIAL125237-5G
4-Chlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₅ClS
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 49…53 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004847
Číslo CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
OSN: 1759
ADR: 8,III