Tlačiť
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50434.03 H50434.06
H50434.03EA 44.12 EUR
H50434.03 H50434.06
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 2315-81-3 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD01567246
Vzorec: C₇H₄ClNO
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01567246
Číslo CAS: 2315-81-3