Tlačiť
2-Chlorfenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
185779-100G 185779-500G 185779-5G
SIAL185779-100GEA 66.09 EUR
SIAL185779-100G SIAL185779-500G SIAL185779-5G
2-Chlorfenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Mw: 128.56
Teplota varu: 175
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002159
Číslo CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
OSN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173