Tlačiť
2-Chlorfenol-D4 (99% D)
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
Synonymá: 2-Chlorophenol-[ring-²H₄], 2-Chlorophenol (Ring-D4), 1-Chloro-2-hydroxybenzene-D4
CILDLM16380.1 CILDLM16380.25
PROOCILDLM16380.1EA 405.77 EUR
PROOCILDLM16380.1 PROOCILDLM16380.25
2-Chlorfenol-D4 (99% D)
2-Chlorfenol-D4
Vzorec: C₆HD₄ClO
Mw: 132.53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 93951-73-6
OSN: 2021
ADR: 6.1 III