Tlačiť
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 44.12 EUR
B23524.03 B23524.06
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045092
Číslo CAS: 71648-45-8