Tlačiť
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050 380890250
ACRO380890050EA 87.72 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota varu: 145…147 °C (35 mmHg)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1.786 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Číslo MDL: MFCD00129165
Číslo CAS: 364-73-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %