Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 87.04 EUR
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Mw: 200.01
Teplota varu: 238…239 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143264
Číslo CAS: 105942-08-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %