Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19400.06 A19400.14
A19400.06EA 63.38 EUR
A19400.06 A19400.14
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2315-86-8 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.02 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2207020 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143096
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota varu: 406 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143096
Číslo CAS: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III