5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
123.37
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Vzorec:
C₇H₃BrFN Mw: 200.01 Teplota varu: 255 Teplota tavenia: 77…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00143424 Číslo CAS: 179897-89-3 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |