Tlačiť
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 1-Aminotricyclo(3.3.1.1(3,7))decan HCl, 1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantanammonium chloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine hydrochloride, Adamantan-1-amine hydrochloride, 1-Adamantaneammonium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20015.0010 8.20015.0050
8.20015.0010EA 77.42 EUR
8.20015.0010 8.20015.0050
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Amantadine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Mw: 187.71
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074723
Číslo CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 360 °C
Molar Mass 187.71 g/mol