Tlačiť
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O)
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000
1.12636.0050EA 40.51 EUR
1.12636.0050 1.12636.2500 1.12636.4000
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O)
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid