Tlačiť
2-Amino-5-nitrobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
211737-100G 211737-25G
SIAL211737-100GEA 251.91 EUR
SIAL211737-100G SIAL211737-25G
2-Amino-5-nitrobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
Teplota tavenia: 163,5 °C
Hustota: 1,474 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007364
Číslo CAS: 1775-95-7
EINECS: 217-207-9