Tlačiť
2-Amino-5-chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45564-100G A45564-25G
SIALA45564-100GEA 54.88 EUR
SIALA45564-100G SIALA45564-25G
2-Amino-5-chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
Mw: 231.68
Teplota varu: 424
Teplota tavenia: 96…99 °C
Číslo MDL: MFCD00007839
Číslo CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7