Tlačiť
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E A15720.22 A15720.36
A15720.0EEA 655.44 EUR
A15720.0E A15720.22 A15720.36
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 719-59-5 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Flash Point: 211°(412°F) Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 475640 MDL No.: MFCD00007839
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
Mw: 231.68
Teplota varu: 424
Teplota tavenia: 96…99 °C
Hustota: 1.33
Teplota vzplanutia: 211 °C (412 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007839
Číslo CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7