Tlačiť
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 56.88 EUR
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
Mw: 231.68
Teplota varu: 207 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 96…100 °C
Teplota vzplanutia: 211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007839
Číslo CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %