2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20360.06
B20360.09
B20360.18
B20360.06EA
60.97
EUR
B20360.06
B20360.09
B20360.18
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone 99%
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2958-36-3
Molecular Formula: C13H9Cl2NO
Formula Weight: 266.13
Odour: Odourless
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 652774
MDL No.: MFCD00007840
Vzorec:
C₁₃H₉Cl₂NO Teplota varu: 385 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 87…89 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007840 Číslo CAS: 2958-36-3 EINECS: 220-985-2 |