Tlačiť
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
105155-10G 105155-50G
SIAL105155-10GEA 44.93 EUR
SIAL105155-10G SIAL105155-50G
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂NO
Teplota varu: 385 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 88…91 °C
Číslo MDL: MFCD00007840
Číslo CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2