3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26338.03
H26338.06
H26338.03EA
166.87
EUR
H26338.03
H26338.06
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 4863-91-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.562-1.564
Odour: Characteristic
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03407962
Vzorec:
C₆H₅ClFN Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03407962 Číslo CAS: 4863-91-6 EINECS: None OSN: 2810 ADR: 6.1,III |