Tlačiť
2-Fluoroaniline, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
F3401-100G-A F3401-25G-A F3401-500G-A
SUPLF3401-100G-AEA 0 EUR
SUPLF3401-100G-A SUPLF3401-25G-A SUPLF3401-500G-A
2-Fluoroaniline, Supelco®
2-Fluoroaniline
Vzorec: C₆H₆FN
Teplota varu: 182 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007642
Číslo CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
OSN: 2941
ADR: 6.1,III