2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25618.06
B25618.14
B25618.06EA
117.53
EUR
B25618.06
B25618.14
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 452-83-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.5560
Odour: Characteristic
Boiling Point: 211°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00084852
Vzorec:
C₆H₅ClFN Teplota varu: 211 °C Teplota tavenia: ∼ 26 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084852 Číslo CAS: 452-83-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |