2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03
B24965.06
B24965.14
B24965.03EA
109.11
EUR
B24965.03
B24965.06
B24965.14
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 392-70-1
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Refractive Index: 1.5345
Vzorec:
C₈H₁₀FN Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03792669 Číslo CAS: 392-70-1 |