Tlačiť
Dexamethasone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
MQ100
D1881-100MG D1881-1G D1881-500MG
SIALD1881-100MGEA 72.9 EUR
SIALD1881-100MG SIALD1881-1G SIALD1881-500MG
Dexamethasone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone-21-acetate
Vzorec: C₂₄H₃₁FO₆
Mw: 434.5
Číslo MDL: MFCD00027407
Číslo CAS: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8