Tlačiť
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
H4001-1G H4001-100G H4001-10G H4001-25G H4001-5G
SIALH4001-1GEA 81.43 EUR
SIALH4001-1G SIALH4001-100G SIALH4001-10G SIALH4001-25G SIALH4001-5G
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₅
Teplota varu: 567 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 202…204 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011654
Číslo CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1