Tlačiť
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0888-10G H0888-1G H0888-5G
SIALH0888-10GEA 334.14 EUR
SIALH0888-10G SIALH0888-1G SIALH0888-5G
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₅
Teplota varu: 567 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 202…204 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011654
Číslo CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1