Tlačiť
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 34.1 EUR
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 280 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012526
Číslo CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %