Tlačiť
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
B22634.03 B22634.06
B22634.03EA 62.58 EUR
B22634.03 B22634.06
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 2478-38-8 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.2 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1966119
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Mw: 196.2
Teplota varu: 335
Teplota tavenia: 117…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008748
Číslo CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5