Tlačiť
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 56.56 EUR
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Vzorec: C₆H₃F₂IO
Teplota tavenia: 70…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09907951
Číslo CAS: 950858-06-7