Bis-trispropane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
43496.22
43496.14
43496.36
43496.22EA
254.71
EUR
43496.22
43496.14
43496.36
Bis-trispropane ≥98%
Bis-trispropane
Purity: 98+%
CAS No.: 64431-96-5
Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Formula Weight: 282.34
Physical Form: Powder
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD00004689
Vzorec:
C₁₁H₂₆N₂O₆ Teplota tavenia: 168…170 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004689 Číslo CAS: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |