Tlačiť
Trimesic acid trimethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
115983-25G 115983-5G
SIAL115983-25GEA 127.16 EUR
SIAL115983-25G SIAL115983-5G
Trimesic acid trimethyl ester, Sigma-Aldrich®
Trimesic acid trimethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₆
Teplota varu: 225…230 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 146,5…147 °C
Číslo MDL: MFCD00008434
Číslo CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5