Tlačiť
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
152070250 152071000
ACRO152070250EA 150.82 EUR
ACRO152070250 ACRO152071000
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Trimesic acid trimethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₆
Teplota varu: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008434
Číslo CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %