Tlačiť
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bifenyl-3,3’,4,4’-tetramin
M-Clarity™ quality level = MQ200
D12384-1G D12384-25G D12384-5G
SIALD12384-1GEA 35.02 EUR
SIALD12384-1G SIALD12384-25G SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidin
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄
Číslo MDL: MFCD00007725
Číslo CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6