Tlačiť
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bifenyl-3,3’,4,4’-tetramin
112080050 112080250
ACRO112080050EA 76.61 EUR
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
3,3'-Diaminobenzidin
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄
Teplota tavenia: 176…180 °C
Teplota vzplanutia: >200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007725
Číslo CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %