1,2-Dibenzoylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L01592.03
L01592.MD
L01592.03EA
84.64
EUR
L01592.03
L01592.MD
1,2-Dibenzoylbenzene ≥97%
1,2-Dibenzoylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1159-86-0
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 789077
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₂ Teplota varu: 424 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 145…148 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003078 Číslo CAS: 1159-86-0 EINECS: 214-597-2 |