Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 79.02 EUR
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
4-(Dimethylamino)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Vzorec: C₁₅H₁₅NO
Mw: 225.29
Teplota varu: 245…250 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008311
Číslo CAS: 530-44-9
EINECS: 208-478-4