Tris(perfluorobutyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H5262-25ML
H5262-5ML
SIALH5262-25MLEA
1198.15
EUR
SIALH5262-25ML
SIALH5262-5ML
Tris(perfluorobutyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(perfluorobutyl)amine
Vzorec:
C₁₂F₂₇N Teplota varu: 155 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –55 °C Hustota: 1,883 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00000436 Číslo CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |