Tris(perfluorobutyl)amine MS standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19126.03
A19126.06
A19126.14
A19126.03EA
50.14
EUR
A19126.03
A19126.06
A19126.14
Tris(perfluorobutyl)amine MS standard
Tris(perfluorobutyl)amine
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
MDL No.: MFCD00000436
Vzorec:
C₁₂F₂₇N Teplota varu: 177…180 °C Teplota tavenia: –52 °C Hustota: 1,880 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000436 Číslo CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |