Tlačiť
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 65.38 EUR
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Teplota tavenia: –68 °C
Teplota vzplanutia: 154 °C
Číslo MDL: MFCD00009819
Číslo CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %