Tlačiť
Tyramine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T2879-100G T2879-10MG T2879-1G T2879-25G T2879-5G
SIALT2879-100GEA 619.33 EUR
SIALT2879-100G SIALT2879-10MG SIALT2879-1G SIALT2879-25G SIALT2879-5G
Tyramine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Tyramine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 270…272 °C
Číslo MDL: MFCD00012901
Číslo CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5