Tyramine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
A12220.06
A12220.14
A12220.06EA
39.95
EUR
A12220.06
A12220.14
Tyramine hydrochloride 98%
Tyramine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 60-19-5
Molecular Formula: C8H11NO.HCl
Formula Weight: 173.65
Melting Point: 271-274°
Beilstein Reference: 3627058
Merck Reference: 14,9835
MDL No.: MFCD00012901
Vzorec:
C₈H₁₂ClNO Teplota tavenia: 271…274 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012901 Číslo CAS: 60-19-5 EINECS: 200-462-5 Merck Index: 14,9835 |