Tlačiť
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W421501-100G W421501-25G W421501-SAMPLE
SIALW421501-100GEA 494.18 EUR
SIALW421501-100G SIALW421501-25G SIALW421501-SAMPLE
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Tyramine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 325 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 164 °C
Číslo MDL: MFCD00008193
Číslo CAS: 51-67-2
EINECS: 200-115-8