Tlačiť
Tyramine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
140610050 140610250
ACRO140610050EA 87.04 EUR
ACRO140610050 ACRO140610250
Tyramine 97%
Tyramine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Teplota varu: 175…181 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 158…163 °C
Číslo MDL: MFCD00008193
Číslo CAS: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
OSN: 3263
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %