Tlačiť
Dopamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(2-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzene HCl, 3-Hydroxytyraminium chloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8502-5G H8502-100G H8502-10G
SIALH8502-5GEA 64.98 EUR
SIALH8502-5G SIALH8502-100G SIALH8502-10G
Dopamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dopamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Teplota tavenia: 246…249 °C
Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00012898
Číslo CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8