Tlačiť
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9680-1G D9680-5G
SIALD9680-1GEA 115.12 EUR
SIALD9680-1G SIALD9680-5G
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythritol
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Teplota varu: 286 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 82…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063750
Číslo CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8